주요 문서
SY3H3D677B81
Synthonix Corporation
2-(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.04
MDL number:
Iupac Name
(2-bromo-5-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-8-2-1-7(10)5-6(8)3-4-11/h1-2,5H,3H2
InChI key
KTNJFIQOVKEQFB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/47684.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47684.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)