주요 문서
SY3H3D677B45
Synthonix Corporation
4-(Bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.03
MDL number:
Iupac Name
4-(bromomethyl)-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-1-2-7(10)6(3-5)8(11,12)13/h1-3H,4H2
InChI key
JVQDTRQMKZMBAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/47533.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47533.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)