주요 문서
SY3H3D677B33
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
269.02
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-2-1-5(4-13)7(3-6)14-8(10,11)12/h1-4H
InChI key
AXZVKHIUQLEMPJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/47466.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47466.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)