주요 문서
SY3H3D677A87
Synthonix Corporation
2-Bromo-6-isopropylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.08
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-6-isopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrN/c1-6(2)7-4-3-5-8(9)10-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
GNBUFPXDJYBELS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/46729.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46729.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)