주요 문서
SY3H3D677A3A
Synthonix Corporation
(4-Bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.05
MDL number:
Iupac Name
(4-bromo-3-methylisoxazol-5-yl)methyl acetate
Inchi Code
1S/C7H8BrNO3/c1-4-7(8)6(12-9-4)3-11-5(2)10/h3H2,1-2H3
InChI key
USGKSLUGKUUZSM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/46146.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46146.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)