주요 문서
SY3H3D677A14
Synthonix Corporation
2-Bromo-3-methylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.04
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-3-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H7BrO/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8/h2-4,9H,1H3
InChI key
HUGNLEZLTOVJLD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown solid
Product Link
https://synthonix.com/45945.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45945.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)