주요 문서
SY3H3D677A11
Synthonix Corporation
(4-Bromo-2-fluoro-6-methoxyphenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.84
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BBrFO3/c1-13-6-3-4(9)2-5(10)7(6)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
InChI key
QEWLBJNIOLLKQS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45928.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45928.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)