주요 문서
SY3H3D6779BF
Synthonix Corporation
(5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.03
MDL number:
Iupac Name
(5-bromo-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
InChI key
UOSBHJFKMGLWGX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45571.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45571.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)