주요 문서
SY3H3D6775A8
Synthonix Corporation
1-Bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
1-bromo-3-methoxy-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-7-3-5(8)2-6(4-7)9(10)11/h2-4H,1H3
InChI key
MEQKSFQEPDRNEQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/45417.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45417.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)