주요 문서
SY3H3D67752A
Synthonix Corporation
1-Bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.02
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-5-fluoro-2-methyl-3-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-4-6(8)2-5(9)3-7(4)10(11)12/h2-3H,1H3
InChI key
ZVDFTBJXUXQPAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to yellow solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/44955.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44955.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)