주요 문서
SY3H3D6774E9
Synthonix Corporation
5-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to brown powder or crytals
Product Link
https://synthonix.com/44744.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44744.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)