주요 문서
SY3H3D6774BF
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.01
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-5-2-1-4(9)3-6(5)12-7(10)11/h1-3,7H
InChI key
BZXMUSAMMGLTMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44654.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44654.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)