주요 문서
SY3H3D6774A9
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-iodobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
326.92
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-iodobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrIO2/c8-6-3-4(9)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
APGWJGNOWJHSLW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44582.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44582.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)