Iupac Name
5-bromo-2-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
FNINYRSNPGPWEL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/44496.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44496.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.