주요 문서
SY3H3D6773B4
Synthonix Corporation
1-(tert-Butyl)-1H-pyrazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.2
MDL number:
Iupac Name
1-tert-butyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C7H13N3/c1-7(2,3)10-6(8)4-5-9-10/h4-5H,8H2,1-3H3
InChI key
NDKNRZPWSLAZNF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/43835.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43835.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)