주요 문서
SY3H3D677394
Synthonix Corporation
5-Bromo-6-methylpyridine-2,3-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.05
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-6-methyl-2,3-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H8BrN3/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h2H,8H2,1H3,(H2,9,10)
InChI key
XFHAYQGHHKCVBA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Very pale yellow - Reddish yellow
Product Link
https://synthonix.com/43266.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43266.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)