주요 문서
SY3H3D67736F
Synthonix Corporation
(3-BROMO-1-PROPYN-1-YL)CYCLOPROPANE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.03
MDL number:
Iupac Name
(3-bromo-1-propynyl)cyclopropane
Inchi Code
1S/C6H7Br/c7-5-1-2-6-3-4-6/h6H,3-5H2
InChI key
SZPRIMCABZIBGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/42961.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42961.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)