주요 문서
SY3H3D67721A
Synthonix Corporation
5-Bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.99
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrF2NO2/c7-3-1-4(8)6(10(11)12)5(9)2-3/h1-2H
InChI key
ABAGKHWCTWMUDH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41738.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41738.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)