주요 문서
SY3H3D676D3C
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-fluoro-4-nitropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.99
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-5-fluoro-4-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrFN2O2/c6-5-1-4(9(10)11)3(7)2-8-5/h1-2H
InChI key
CRUYYUIDRLAKII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40466.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/40466.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)