주요 문서
SY3H3D676CED
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-chloropyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.43
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-2-chloropyrimidine
Inchi Code
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-2-7-4(6)8-3/h1-2H
InChI key
FBEBVAQOMVWORE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/39977.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39977.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)