주요 문서
SY3H3D6759DA
Synthonix Corporation
4-Amino-3-methylbenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
Iupac Name
4-amino-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H8N2/c1-6-4-7(5-9)2-3-8(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChI key
MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: pale yellow - brown - black
Product Link
https://synthonix.com/48784.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48784.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)