주요 문서
SY3H3D6758AE
Synthonix Corporation
2-Amino-3,5-difluorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.12
MDL number:
Iupac Name
2-amino-3,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChI key
NORJRQVQTYNLAO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/44986.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44986.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)