주요 문서
SY3H3D675888
Synthonix Corporation
2-Amino-3-chlorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.58
MDL number:
Iupac Name
2-amino-3-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-3H,10H2
InChI key
FAHVRFGAGJMXHW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow to pale-brown solid
Product Link
https://synthonix.com/44769.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44769.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)