주요 문서
SY3H3D675880
Synthonix Corporation
2-Amino-6-bromobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.03
MDL number:
Iupac Name
2-amino-6-bromobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-2-1-3-7(10)5(6)4-9/h1-3H,10H2
InChI key
ZKZYTSGUONPOPF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44737.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44737.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)