주요 문서
SY3H3D67574F
Synthonix Corporation
2-Aminopyridin-4-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
110.12
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H6N2O/c6-5-3-4(8)1-2-7-5/h1-3H,(H3,6,7,8)
InChI key
HQNIMNQVKVPZES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow-brown or gray solid
Product Link
https://synthonix.com/41020.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41020.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)