주요 문서
SY3H3D67573E
Synthonix Corporation
3-Amino-5-chloro-2-hydroxypyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.56
MDL number:
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c6-3-1-4(7)5(9)8-2-3/h1-2H,7H2,(H,8,9)
InChI key
VXZVNWIPIHJGQJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40932.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40932.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)