주요 문서
SY3H3249FB77
Synthonix Corporation
6-Oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
MDL number:
Iupac Name
6-oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one
Inchi Code
1S/C7H8O2/c8-7-5-2-1-3-6(4-5)9-7/h1,3,5-6H,2,4H2
InChI key
TVEXGJYMHHTVKP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38973.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38973.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)