주요 문서
SY3H3249FB0C
Synthonix Corporation
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)propan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.18
MDL number:
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetone
Inchi Code
1S/C10H9F3O/c1-7(14)6-8-2-4-9(5-3-8)10(11,12)13/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
UIPDPUXNQIWJLF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Sticky Oil to Solid
Product Link
https://synthonix.com/38815.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38815.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)