주요 문서
SY3H3249FA75
Synthonix Corporation
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.73
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19NO2.ClH/c1-10(2,3)13-9(12)8-4-6-11-7-5-8;/h8,11H,4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
VLFRGIAACOBTLR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/38516.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38516.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)