주요 문서
SY3H3249F952
Synthonix Corporation
((3aR,4R,6R,6aR)-6-Methoxy-2,2-dimethyltetrahydrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.22
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,3-O-(1-methylethylidene)-beta-D-ribofuranoside
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-9(2)13-6-5(4-10)12-8(11-3)7(6)14-9/h5-8,10H,4H2,1-3H3/t5-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
DXBHDBLZPXQALN-WCTZXXKLSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38595.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38595.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)