주요 문서
SY3H3249F888
Synthonix Corporation
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris[(trimethylsilyl)oxy]-6-{[(trimethylsilyl)oxy]methyl}oxan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
466.87
MDL number:
Iupac Name
(3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris((trimethylsilyl)oxy)-6-(((trimethylsilyl)oxy)methyl)tetrahydro-2H-pyran-2-one
Inchi Code
1S/C18H42O6Si4/c1-25(2,3)20-13-14-15(22-26(4,5)6)16(23-27(7,8)9)17(18(19)21-14)24-28(10,11)12/h14-17H,13H2,1-12H3/t14-,15-,16+,17-/m1/s1
InChI key
VNGTZLYNGGLPIZ-WCXIOVBPSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Semi-Solid
Product Link
https://synthonix.com/23043.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/23043.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)