주요 문서
SY3H3249F7A1
Synthonix Corporation
1-Hydroxyhept-6-yn-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.16
MDL number:
Iupac Name
1-hydroxyhept-6-yn-3-one
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-3-4-7(9)5-6-8/h1,8H,3-6H2
InChI key
ZQZAQQAINFKNQT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/6251.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6251.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)