주요 문서
SY3H3249F70B
Synthonix Corporation
3-Fluoro-2-methylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
126.13
MDL number:
Iupac Name
3-fluoro-2-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H7FO/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
InChI key
OMGVVVBQKWNRQA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/38593.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38593.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)