주요 문서
SY3H3249F4B3
Synthonix Corporation
4-Chloro-2-isopropylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.63
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-2-isopropylpyridine
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-6(2)8-5-7(9)3-4-10-8/h3-6H,1-2H3
InChI key
PMEPPZBLQNOHJA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/39059.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39059.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)