주요 문서
SY3H3249F2FF
Synthonix Corporation
4-Bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
312.93
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-1-iodo-2-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrIO/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,1H3
InChI key
ZQPKPGBEEFOTEK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Green Solid
Product Link
https://synthonix.com/38625.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38625.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)