주요 문서
SY3H3249F2F4
Synthonix Corporation
4-(2-Bromoethyl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.07
MDL number:
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H12BrNO/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-6H2
InChI key
CVMXEDZZSWLXPB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38590.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38590.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)