주요 문서
SY3H3249F2DF
Synthonix Corporation
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.69
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-aminobutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-8(2,3)11-7(10)5-4-6-9;/h4-6,9H2,1-3H3;1H
InChI key
CZVNLCOJFFYZPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/38496.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38496.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)