주요 문서
SY3H3249F2B5
Synthonix Corporation
1-Bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.44
MDL number:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-3,5-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C6H2BrClF2/c7-4-1-3(9)2-5(10)6(4)8/h1-2H
InChI key
NYLNBNAPLADVTL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid or Solid
Product Link
https://synthonix.com/38312.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38312.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)