주요 문서
SY3H3249F297
Synthonix Corporation
2-Bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
237.48
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-1-(4-chloro-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C6H6BrClN2O/c1-10-3-4(8)6(9-10)5(11)2-7/h3H,2H2,1H3
InChI key
FEHFXWYHFBJPRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/38169.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38169.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)