주요 문서
SY3H3249F210
Synthonix Corporation
4-Bromo-6-methylpyridin-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.02
MDL number:
Iupac Name
4-bromo-6-methyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c1-4-2-5(7)3-6(9)8-4/h2-3H,1H3,(H,8,9)
InChI key
RXVJMXCAYIZVKM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/25850.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/25850.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)