주요 문서
SY3H3249F140
Synthonix Corporation
1-(Azetidin-3-yl)azetidin-3-ol oxalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.21
MDL number:
Iupac Name
[1,3'-biazetidin]-3-ol oxalate
Inchi Code
1S/C6H12N2O.C2H2O4/c9-6-3-8(4-6)5-1-7-2-5;3-1(4)2(5)6/h5-7,9H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
YJJCKGAJFDIXPA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6317.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/6317.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)