주요 문서
SY3H3249F101
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-aminoacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
131.17
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl aminoacetate
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)9-5(8)4-7/h4,7H2,1-3H3
InChI key
SJMDMGHPMLKLHQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38454.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/38454.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)