주요 문서
SY3H3249F0ED
Synthonix Corporation
5-Amino-2-chlorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
152.58
MDL number:
Iupac Name
5-amino-2-chlorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-3H,10H2
InChI key
VVDIMAMYKUTSCL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/38239.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38239.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)