주요 문서
SY3H3249F0EB
Synthonix Corporation
3-Acetyl-4-hydroxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.16
MDL number:
Iupac Name
3-acetyl-4-hydroxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8O4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3,(H,12,13)
InChI key
FPBXWXGOFQSROI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/38236.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38236.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)