주요 문서
SY3H315B10F2
Synthonix Corporation
1-(5-Fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.14
MDL number:
Iupac Name
1-(5-fluoro-2-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c1-5(11)7-4-6(9)2-3-8(7)10(12)13/h2-4H,1H3
InChI key
VPAGKEZJDCSVOW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/36677.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36677.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)