주요 문서
SY3H315B10E0
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.3
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-ethyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO3/c1-5-9-8-13(7-6-10(9)14)11(15)16-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI key
HGJKZGGZDSJORL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/37715.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37715.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)