주요 문서
SY3H315B10BF
Synthonix Corporation
Ethyl 4-(4-bromophenyl)butanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
271.15
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-(4-bromophenyl)butanoate
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c1-2-15-12(14)5-3-4-10-6-8-11(13)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
InChI key
KCLNIIVASYXCES-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/37053.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37053.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)