주요 문서
SY3H315B1002
Synthonix Corporation
2-(6-Chloropyridin-3-yl)ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.6
MDL number:
Iupac Name
2-(6-chloro-3-pyridinyl)ethanol
Inchi Code
1S/C7H8ClNO/c8-7-2-1-6(3-4-10)5-9-7/h1-2,5,10H,3-4H2
InChI key
GRVARUXBHWDCML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow to Brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/37718.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37718.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)