주요 문서
SY3H315B0FFD
Synthonix Corporation
3-Cyano-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
137.1
MDL number:
Iupac Name
3-cyano-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H3N3O2/c6-2-3-1-4(5(9)10)8-7-3/h1H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
NTSMOUACTOCHOU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37661.html
픽토그램
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37661.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)