주요 문서
SY3H315B0EC2
Synthonix Corporation
tert-Butyl 3-bromopicolinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.11
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H12BrNO2/c1-10(2,3)14-9(13)8-7(11)5-4-6-12-8/h4-6H,1-3H3
InChI key
BQXZWVWSJGWASF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/37114.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/37114.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)